Learn More
1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10235314
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10235314
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01808DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione
CAS 367-57-7
CAS min. % 97.0
Densità 1.2700g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C5H5F3O2
Formula lineare CH3COCH2COCF3
Numero MDL MFCD00000427
Quantità 1 g
Sinonimo 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
InChI Key SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,1-trifluoropentane-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 154.09
PubChem CID 73943
Peso formulazione 154.09
Percent Purity 97%