Learn More
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1,1-Tri(hydroxymethyl)propane |
| Formula molecolare | C6 H14 O3 |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1,1-Tri(hydroxymethyl)propane, 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol, 2-(Hydroxymethyl)-2-ethyl-1,3-propanediol, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propanediol, 2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propandiol, Addolink TR, Ethriol, Ethyltrimethylolmethane, Ettriol, NSC 3576, Propane, 1,1,1-tris(hydroxymethyl)-, RC Crosslinker TR, T 0480, TMP, TMP (alcohol), Trimethylolpropane, Tris(hydroxymethyl)propane |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCC(CO)(CO)CO |
| Peso formulazione | 134.0943 |