Learn More
1,1,2,2-Tetrabromoethane, 98%
Codice prodotto. 10751841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10751841 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10543931 250 g Bottiglia in vetro 250g
10488043 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10751841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180870010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-27-6
Formula molecolare C2H2Br4
Molecular Weight (g/mol) 345.65
Numero MDL MFCD00000133
InChI Key QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o
PubChem CID 6588
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrabromoethane
SMILES BrC(Br)C(Br)Br
Specifications
Materiale o nome chimico 1,1,2,2-Tetrabromoethane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 1.0°C
Densità 2.9600g/mL
Punti di ebollizione 244.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br2CHCHBr2
Indice di rifrazione 1.6355 to 1.6380
Quantità 1 kg
Beilstein 01, 94
Indice di Merck 15, 9330
Gravità specifica 2.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.63g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, benzene, miscible with ethanol, ether, chloroform, aniline, and glacial acetic acid
Peso formulazione 345.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,2,2-Tetrabromoethane