Learn More
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 98.5%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10081620
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
79-34-5
MFCD00000848
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
6591
CHEBI:36026
1,1,2,2-tetrachloroethane
C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
79-34-5
MFCD00000848
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
6591
CHEBI:36026
1,1,2,2-tetrachloroethane
C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Nota nome 98.5%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -43.0°C
Colore Colorless
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 147.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C2H2Cl4
Formula lineare Cl2CHCHCl2
Indice di rifrazione 1.4930 to 1.4950
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 86
Indice di Merck 15, 9334
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3 g/100mL (25°C). Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, benzene, ether,, petroleum ether, carbon tetrachloride, chloroform,, carbon disulfide, dimethylformamide and oils, soluble in acetone
Molecular Weight (g/mol) 167.85
Viscosità 1.7 mPa.s (28°C)
Peso formulazione 167.85
Percent Purity 98.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.