Learn More
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 98.5%
Codice prodotto. 10301014 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10301014 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10285000 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10081620 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10510424 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10301014 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147940025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-34-5 | C2H2Cl4 | 167.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-34-5
Numero MDL MFCD00000848
InChI Key QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrachloroethane
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Nota nome 98.5%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -43.0°C
Colore Colorless
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 147.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H2Cl4
Formula lineare Cl2CHCHCl2
Indice di rifrazione 1.4930 to 1.4950
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, 86
Indice di Merck 15, 9334
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3 g/100mL (25°C). Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, benzene, ether,, petroleum ether, carbon tetrachloride, chloroform,, carbon disulfide, dimethylformamide and oils, soluble in acetone
Molecular Weight (g/mol) 167.85
Viscosità 1.7 mPa.s (28°C)
Peso formulazione 167.85
Percent Purity 98.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.