Learn More
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 99 atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10225140
Click to view available options
Quantità:
5 mL
20 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
33685-54-0
C2H2Cl4
169.85
MFCD00037672
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
118531
1,1,2,2-tetrachloro-1,2-dideuterioethane
C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
33685-54-0
C2H2Cl4
169.85
MFCD00037672
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
118531
1,1,2,2-tetrachloro-1,2-dideuterioethane
C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99 atom % D
Densità 1.6100g/mL
Deuterio (D) 98.5% min.
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4924
Quantità 20 mL
Punti di ebollizione 146.0°C
Formula lineare (Cl2CD)2
Beilstein 01, III, 164
Peso formulazione 169.86
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.