Learn More
1,1,2,2-Tetrachloroethane, Reagent grade, ≥98.0%, Honeywell™
Codice prodotto. 15691670 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15691670 500 mL Glass Bottle 500mL
15661670 100 mL Glass Bottle 100mL
15671670 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15691670 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 185434500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reagent Grade,≥98.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-34-5
Formula molecolare C2H2Cl4
Molecular Weight (g/mol) 167.838
Numero MDL MFCD00000848
InChI Key QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrachloroethane
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Punto di fusione -43°C
Colore Colorless
Densità 1.586g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 147°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CHCl2CHCl2
Indice di rifrazione n20/D 1.494(lit.)
Quantità 500 mL
Numero UN UN1702
Beilstein 969206
Densità vapore 5.8 (vs air)
Peso formulazione 167.85g/mol
Pressione del vapore 8mmHg (20°C)
Percent Purity ≥98.0%
Grado Reagent
Forma fisica Liquid