Learn More
1,1,2,2-Tetrachloroethane, TRC
Codice prodotto. 30420792
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420792 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30420792 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2922905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,2,2-Tetrachloroethane
CAS 79-34-5
Formula molecolare C2 H2 Cl4
Quantità 5 g
Sinonimo 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-TCE, 1,1,2,2-Tetrachlorethane, Acetylene tetrachloride, Bonoform, Cellon, F 130, F 130 (halocarbon), NSC 60912, R 130 (refrigerant), TCA, Tetrachloroethane, s-Tetrachloroethane, sym-Tetrachloroethane
InChI Formula InChI=1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
SMILES ClC(Cl)C(Cl)Cl
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrachloroethane
Molecular Weight (g/mol) 167.85
Peso formulazione 165.8911