Learn More
1,1,2,2-Tetramethylcyclopropane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11495726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495726 5 g 5g
11405736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11495726 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20809.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4127-47-3 | Molecular Formula: C7H14 | Molecular Weight: 98.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4127-47-3
Formula molecolare C7H14
Molecular Weight (g/mol) 98.19
Numero MDL MFCD00060790
InChI Key JCHUCGKEGUAHEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl, acmc-209jjk, jchucgkeguaheh-uhfffaoysa, 1,1,2,2-tetramethyl cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl-cyclopropane
PubChem CID 77778
IUPAC Name 1,1,2,2-tetramethylcyclopropane
SMILES CC1(C)CC1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,2,2-Tetramethylcyclopropane
Densità 0.72
Punti di ebollizione 76°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Peso formulazione 98.19
Percent Purity 99%