Learn More
1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol, TRC
Codice prodotto. 30415373
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415373 1 g -
30421992 2.5 g -
30426313 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30415373 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3028681G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 464-72-2
Formula molecolare C26H22O2
Molecular Weight (g/mol) 366.45
Sinonimo 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethandiol, 1,1,2,2-Tetraphenylethylene Glycol, Benzophenone Pinacol, Benzopinacone, Benzpinacol, Benzpinacone, NSC 120377, NSC 1973, Tetraphenyl-1,2-ethanediol, Tetraphenylethylene Glycol, alpha,alpha'-Bibenzhydrol
IUPAC Name 1,1,2,2-tetraphenylethane-1,2-diol
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C26H22O2/c27-25(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)26(28,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,27-28H
Peso formulazione 366.162