Learn More
1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol™
Descrizione
1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 2147-83-3 |
| Nomi componenti o analita | 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H13 N3 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Droperidol Imp. A (EP), 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Droperidol Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H13N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-5,13H,6-8H2,(H,14,16) |
| SMILES | O=C1Nc2ccccc2N1C3=CCNCC3 |
| IUPAC Name | 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-benzimidazol-2-one |
| Vedi altri risultati |