Learn More
1-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine, TRC
Codice prodotto. 30482777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482777 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482777 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM139405500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine
CAS 936940-49-7
Formula molecolare C9 H20 N2 O
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-6-5-11-4-2-3-9(7-10)8-11/h9H,2-8,10H2,1H3
SMILES COCCN1CCCC(CN)C1
IUPAC Name [1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine
Molecular Weight (g/mol) 172.268
Peso formulazione 172.158