Learn More
1-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine |
| CAS | 936940-49-7 |
| Formula molecolare | C9 H20 N2 O |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-6-5-11-4-2-3-9(7-10)8-11/h9H,2-8,10H2,1H3 |
| SMILES | COCCN1CCCC(CN)C1 |
| IUPAC Name | [1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.268 |
| Peso formulazione | 172.158 |