Learn More
1,1,2-Trichloroethane, TRC
Codice prodotto. 30457140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457140 5 g -
30451894 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30457140 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7735305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-00-5
Formula molecolare C2 H3 Cl3
Molecular Weight (g/mol) 133.4
Sinonimo Ethane, 1,1,2-trichloro-, 1,1,2-Trichloroethane, 1,2,2-Trichloroethane, NSC 405074, Trichloroethane, Vinyltrichloride, β-T, β-Trichloroethane
IUPAC Name 1,1,2-trichloroethane
SMILES ClCC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,2-Trichloroethane
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
Peso formulazione 131.93