Learn More
1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H15N/c1-10-15(2,3)14-12-7-5-4-6-11(12)8-9-13(14)16-10/h4-9H,1-3H3 |
| Peso formulazione | 209.1204 |