Learn More
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane, TRC
Codice prodotto. 30008522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008522 100 mg 100mg
30004783 500 mg 500mg
30005809 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008522 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD535793100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 995-82-4
Formula molecolare C12H38O5Si6
Molecular Weight (g/mol) 430.94
Sinonimo Hexasiloxane, 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-dodecamethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane (ACI), 1,11-Dihydrododecamethylhexasiloxane, 1,11-Dihydrogendodecamethylhexasiloxane, Dodecamethyl-1,11-dihydrohexasiloxane
IUPAC Name dimethylsilyloxy-[[[dimethylsilyloxy(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilane
SMILES C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H38O5Si6/c1-18(2)13-20(5,6)15-22(9,10)17-23(11,12)16-21(7,8)14-19(3)4/h18-19H,1-12H3
Peso formulazione 430.1335