Learn More
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane, 95+%, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10321390 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10321390 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10321390 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433071000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 128°C
Materiale o nome chimico 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
CAS 1189-93-1
Colore Colorless
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Formula molecolare C6H20O2Si3
Formula lineare Si(CH3)2[OSi(CH3)2H]
Punto d'infiammabilità 20°C
Sinonimo 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
InChI Key YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
IUPAC Name [(dimethyl-$l^{3}-silanyl)oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilicon
Molecular Weight (g/mol) 208.48
PubChem CID 6327152
Peso formulazione 208.48
Percent Purity ≥95%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio AcroSeal glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3790 to 1.382
Gravità specifica 0.822
Densità 0.8220g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.