Learn More
1,1,3,3-Tetramethoxypropane, 98%
Codice prodotto. 11490253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490253 250 g 250g
11480253 1000 g 1000g
11400263 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490253 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11418.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 102-52-3 | C7H16O4 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-52-3
Formula molecolare C7H16O4
Molecular Weight (g/mol) 164.20
Numero MDL MFCD00008488
InChI Key XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
PubChem CID 66019
IUPAC Name 1,1,3,3-tetramethoxypropane
SMILES COC(CC(OC)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Densità 0.997
Punti di ebollizione 182°C to 183°C
Punto d'infiammabilità 54°C (129°F)
Indice di rifrazione 1.407
Quantità 250 g
Numero UN UN3271
Beilstein 1700020
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 164.2
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,3,3-Tetramethoxypropane