Learn More
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11319485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11319485 1 g 1g
11329485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11319485 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18706.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1611-57-0 | C9H17NO | 155.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1611-57-0
Formula molecolare C9H17NO
Molecular Weight (g/mol) 155.24
Numero MDL MFCD00209615
InChI Key XOHBENIMDRFUIH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 407498
IUPAC Name 2-isocyanato-2,4,4-trimethylpentane
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
Densità 0.859
Punti di ebollizione 170°C to 172°C
Punto d'infiammabilità 51°C (123°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.426
Quantità 1 g
Numero UN UN3080
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate, tert-octyl isocyanate, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl-pentane, pentane, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, acmc-1bnst, pentane,2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, unavailable-see asdi_catno 500009647, 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate∼2,4,4-trimethyl-2-pentyl isocyanate
Peso formulazione 155.24
Percent Purity 98%