Learn More
1,1,3,3-Tetramethylguanidine, 99%
Codice prodotto. 10276990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10276990 500 g Bottiglia in vetro 500g
10513391 100 g Bottiglia in vetro 100g
30117284 2 kg Bottiglia in vetro 2kg
11995591 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10276990 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221295000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 80-70-6 | C5H13N3 | 115.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-70-6
Molecular Weight (g/mol) 115.18
InChI Key KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
PubChem CID 66460
SMILES CN(C)C(=N)N(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Punto di fusione -30.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 160.0°C to 162.0°C
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H13N3
Formula lineare (CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4670 to 1.4690
Quantità 500 g
Beilstein 04,I,335
Fieser 01,1145; 04,489; 12,477
Indice di Merck 15,9375
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible
IUPAC Name 1,1,3,3-tetramethylguanidine
Viscosità 0.002 Pas (20°C)
Peso formulazione 115.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid