Specifications
| Materiale o nome chimico | 1,1,3,3-Tetramethylguanidine |
| Punto di fusione | -30.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.9100 g/mL |
| Punti di ebollizione | 160.0°C to 162.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 50°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C5H13N3 |
| Show More |