Learn More
1,1,3,3-Tetramethylguanidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1,3,3-Tetramethylguanidine |
| CAS | 80-70-6 |
| Formula molecolare | C5H13N3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Guanidine, 1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,8CI), N,N,N',N'-Tetramethylguanidine, 1,1,3,3-Tetramethylguanidine, N1,N1,N3,N3-Tetramethylguanidine, NSC 148309, PC-CAT TMG, Tetramethylguanidine |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C(=N)N(C)C |
| IUPAC Name | 1,1,3,3-tetramethylguanidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 115.18 |
| Peso formulazione | 115.111 |