Learn More
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone, 90+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10190582
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10190582 250 mg 250mg
10532852 1 g 1g
10555144 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10190582 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC06005CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Identificatori chimici
CAS 54223-20-0
Formula molecolare C9H6BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 256.12
Numero MDL MFCD03659698
InChI Key AYWGYNKWZWBMSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-benzo d thiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzothiazole, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzothiazol-2-yl-2-bromo-ethanone, 1-1,3-benzothiazol-2-yl-2-bromoethan-1-one, pubchem23327, 2-bromoacetyl-1,3-benzothiazole
PubChem CID 2776256
SMILES BrCC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Intervallo percentuale saggio 90%
Quantità 250 mg
IUPAC Name 1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-bromoethanone
Peso formulazione 256.12
Percent Purity 90%