Learn More
1-((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11996231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11996231 1 g 1g
11906241 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996231 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444990010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 864754-17-6
Formula molecolare C13H21BN2O4
Molecular Weight (g/mol) 280.13
InChI Key IWEGDQUCWQFKHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-1,3-dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-yl methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-yl methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, pubchem18608
PubChem CID 17998927
IUPAC Name 1-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)CC3OCCO3
Specifica
Materiale o nome chimico 1-((1, 3-Dioxolan-2-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 63°C to 64°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 280.13
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.