Learn More
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10575184
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10575184 100 g 100g
10672135 10 g 10g
10406003 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10575184 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00201FA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Identificatori chimici
CAS 6683-46-1
Formula molecolare C14H20
Molecular Weight (g/mol) 188.31
Numero MDL MFCD00052728
InChI Key CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81186
IUPAC Name 1,1,4,4-tetramethyl-2,3-dihydronaphthalene
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 100 g
Sinonimo 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyltetralin, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, 1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-naphthalene
Peso formulazione 188.31
Percent Purity 90%