Learn More
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672135
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10672135 10 g 10g
10406003 50 g 50g
10575184 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10672135 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00201EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 6683-46-1
Formula molecolare C14H20
Molecular Weight (g/mol) 188.31
Numero MDL MFCD00052728
InChI Key CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81186
IUPAC Name 1,1,4,4-tetramethyl-2,3-dihydronaphthalene
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Materiale o nome chimico 1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Sinonimo 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyltetralin, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, 1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-naphthalene
Peso formulazione 188.31
Percent Purity 90%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.