Learn More
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene, 99%
Codice prodotto. 10424155 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10424155 25 g Bottiglia in vetro 25g
10057582 1 g Bottiglia in vetro 1g
10685052 5 g Bottiglia in vetro 5g
10606334 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10424155 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176540250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1450-63-1 | C28H22 | 358.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1450-63-1
Formula molecolare C28H22
Molecular Weight (g/mol) 358.48
Numero MDL MFCD00004766
InChI Key KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene
PubChem CID 74060
IUPAC Name 1,4,4-triphenylbuta-1,3-dienylbenzene
SMILES C(C=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Materiale o nome chimico 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 196.0°C to 200.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
Quantità 25 g
Beilstein 05, 750
Peso formulazione 358.47
Percent Purity 99%
Forma fisica Needle-like Crystals
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.