Learn More
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine, TRC
Codice prodotto. 30417831
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 mL
Dimensione della confezione:
10mg
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417831 10 mg 10mg
30414646 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30417831 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP22747010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pentamethyldiethylenetriamine
CAS 3030-47-5
Formula molecolare C9 H23 N3
Quantità 10 mg
Sinonimo 1,2-Ethanediamine','N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N',N'-trimethyl- (9CI), Diethylenetriamine','1,1,4,7,7-pentamethyl- (6CI,7CI,8CI), N1-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N1,N2,N2-trimethyl-1,2-ethanediamine, (2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](methyl)amino]ethyl)dimethylamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyl-1,4,7-triazaheptane, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine, 2,5,8-Trimethyl-2,5,8-triazanonane, AM 1, Bis[2-(dimethylamino)ethyl]methylamine, DY 5, Dabco PMDETA, Desmorapid PV, Jeffcat PMDETA, KL 3, Kao 3, Kaolizer 3, Lupragen N 301, N 301, N,N,N',N',N''-Pentamethylbis(2-aminoethyl)amine, N,N,N',N'',N''-Pentamethyl-3-azapentane-1,5-diamine, N,N,N',N'',N''-Pentamethylbis(2-aminoethyl)amine, N,N,N',N'',N''-Pentamethyldiethylenetriamine, N,N,N',N'',N''-Pentamethyldiethylenetriamine, N,N-Bis(2-dimethylaminoethyl)methanamine, N,N-Bis[2-(dimethylamino)ethyl]methylamine, N-Methyl-N,N-bis(2-dimethylaminoethyl)amine, N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N,N',N'-trimethyl-1,2-ethanediamine, N1,N1,N3,N5,N5-Pentamethyl-3-azapentane-1,5-diamine, NSC 65659, Niax C 5, Niax Catalyst C 5, PC 5, PC CAT PMDETA, PMDETA, PMDT, PMDTA, Pentamethyldiethylenetriamine, Polycat 5, Tegoamin PMDETA, Toyocat DT
InChI Formula InChI=1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)C
IUPAC Name N'-[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N,N'-trimethylethane-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 173.299
Peso formulazione 173.1892