Learn More
1,1'-(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis[1,1-diphenyl-phosphine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1'-(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis-1,1-diphenyl-phosphine |
| CAS | 161265-03-8 |
| Formula molecolare | C39H32OP2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | (9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis[diphenyl-phosphine, (9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis[diphenylphosphine], 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethyl-9H-xanthene, 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene, 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, Xantphos |
| InChI Formula | InChI=1S/C39H32OP2/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)c2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2Oc5c(cccc15)P(c6ccccc6)c7ccccc7 |
| IUPAC Name | (5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylphosphane |
| Molecular Weight (g/mol) | 578.62 |
| Peso formulazione | 578.1928 |