Learn More
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine, TRC
Codice prodotto. 30329638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329638 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329638 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA9654101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
CAS 10465-81-3
Formula molecolare C12H20N4O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H20N4O2/c17-11(15-7-3-1-4-8-15)13-14-12(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H2
SMILES O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N2CCCCC2
IUPAC Name N-(piperidine-1-carbonylimino)piperidine-1-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 252.31
Peso formulazione 252.1586