Learn More
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine, TRC
Codice prodotto. 30340334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340334 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340334 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA965410500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
CAS 10465-81-3
Formula molecolare C12H20N4O2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H20N4O2/c17-11(15-7-3-1-4-8-15)13-14-12(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H2
SMILES O=C(N=NC(=O)N1CCCCC1)N2CCCCC2
IUPAC Name N-(piperidine-1-carbonylimino)piperidine-1-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 252.31
Peso formulazione 252.1586