Learn More
1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-bromo-1-ethanone, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10681863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10681863 250 mg 250mg
10394612 1 g 1g
10306764 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10681863 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC27505CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 187657-92-7
Formula molecolare C10H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 239.07
Numero MDL MFCD03407369
InChI Key WVHFTONHSRLBGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone,1-3-benzofuranyl-2-bromo, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, pubchem7014, 3-2-bromoacetyl benzo b furan, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-ethanone
PubChem CID 2776580
IUPAC Name 1-(1-benzofuran-3-yl)-2-bromoethanone
SMILES BrCC(=O)C1=COC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-bromo-1-ethanone
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 239.07
Percent Purity 95%