Learn More
1-(1-Benzofuran-5-yl)-2-bromo-1-ethanone, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10296842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10296842 1 g Amber Glass Bottle 1g
10198042 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10296842 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC07105DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 844891-02-7
Formula molecolare C10H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 239.07
Numero MDL MFCD06658969
InChI Key KRXJQVYCIGDILC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 5-2-bromoacetyl benzofuran, 1-benzo b furan-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzo b furan-5-yl-2-bromo-1-ethanone
PubChem CID 2795178
IUPAC Name 1-(1-benzofuran-5-yl)-2-bromoethanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1-Benzofuran-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 239.07
Percent Purity 97%