Learn More
1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-bromo-1-ethanone, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10631085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10631085 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10631085 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12205CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 97511-06-3
Formula molecolare C10H7BrOS
Molecular Weight (g/mol) 255.13
Numero MDL MFCD06658971
InChI Key WVTSOGFICBVCRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzo b thiophene, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 2-bromoacetyl thianaphthene
PubChem CID 2795258
IUPAC Name 1-(1-benzothiophen-2-yl)-2-bromoethanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 255.13
Percent Purity 97%