Learn More
1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10461893
Change view
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10461893 1 g Amber Glass Bottle 1g
10568643 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10081334 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10461893 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC24805DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Add to basket
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 1131-87-9
Formula molecolare C10H7BrOS
Molecular Weight (g/mol) 255.13
Numero MDL MFCD07368508
InChI Key NTQPGUCRHJHYIA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetylbenzo b thiophene, 5-bromoacetyl-benzo b thiophene, 5-bromoacetyl benzo b thiophene, ethanone,1-benzo b thien-5-yl-2-bromo, 1-benzo b thiophen-5-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-5-yl-2-bromoethan-1-one
PubChem CID 7060546
IUPAC Name 1-(1-benzothiophen-5-yl)-2-bromoethanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifikationer
Materiale o nome chimico 1-(1-Benzothiophen-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 255.13
Percent Purity 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.