Learn More
1,1'-Bi-2-naphthol, 99%
Codice prodotto. 10352533 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10352533 5 g Bottiglia in vetro 5g
10183380 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10352533 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 147350050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Add to basket
CAS: 602-09-5 | C20H14O2 | 286.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 602-09-5
Formula molecolare C20H14O2
Molecular Weight (g/mol) 286.32
Numero MDL MFCD00004068
InChI Key PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
IUPAC Name 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 1'-Bi-2-naphthol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 215°C to 218°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC10H6C10H6OH
Quantità 5 g
Beilstein 06, 1051
Fieser 15,26; 16,24
Indice di Merck 15, 1230
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone and ethanol
Peso formulazione 286.32
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1'-Bi-2-naphthol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.