Learn More
1,1’-Bicyclohexyl, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dicyclohexyl |
| CAS | 92-51-3 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C12 H22 |
| Quantità | 100 mL |
| Sinonimo | Bicyclohexyl (6CI,8CI), 1,1'-Biphenyl, dodecahydro-, Cyclohexane, cyclohexyl-, Cyclohexylcyclohexane, Dicyclohexane, Dicyclohexyl, Dodecahydrobiphenyl, NSC 59855 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2 |
| SMILES | C1CCC(CC1)C2CCCCC2 |
| IUPAC Name | cyclohexylcyclohexane |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.3 |
| Vedi altri risultati |