Learn More
(1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene)dichloropalladium-dichloromethane, TRC
Codice prodotto. 30337542
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337542 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337542 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB4303601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene)dichloropalladium-dichloromethane
CAS 95464-05-4
Formula molecolare C34H28Cl2FeP2Pd. CH2Cl2
Quantità 1 g
Sinonimo Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloromethane adduct, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium dichloride dichloromethane adduct, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium dichloride methylene chloride adduct, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride Dichloromethane Adduct, (SP-4-2)-[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene-P,P']dichloropalladium Compd. with Dichloromethane, 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene Palladium Complex
InChI Formula InChI=1S/2C17H14P.CH2Cl2.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;2-1-3;;;;/h2*1-14H;1H2;2*1H;;/q;;;;;;+2/p-2
SMILES [Fe].[Cl-][Pd+2]([Cl-])([P]([C]1[CH][CH][CH][CH]1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[P]([C]4[CH][CH][CH][CH]4)(c5ccccc5)c6ccccc6.ClCCl
Molecular Weight (g/mol) 816.64
Peso formulazione 813.8961