Learn More
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct |
| Colore | Brown-Red to Orange |
| Analisi elementare | 50 to 53% (C) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | ethylidene chloride, ethane, 1,1-dichloro, ethylidene dichloride, dichloroethane, 1,1-dichlorethane, aethylidenchlorid, 1,1-dicloroetano, 1,1-ethylidene dichloride, dichloromethylmethane, rcra waste number u076 |
| InChI Key | SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 6365 |
| ChEBI | CHEBI:81599 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.