Learn More
1,1’-Bis(diphenylphosphino)ferrocene, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene |
| CAS | 12150-46-8 |
| Formula molecolare | C34H28FeP2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Cyclopentadienyldiphenylphosphine, 1,1'-Ferrocendiylbis(diphenylphosphine), dppf |
| InChI Formula | InChI=1S/2C17H14P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*1-14H; |
| SMILES | [Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC Name | cyclopentyl(diphenyl)phosphane;iron |
| Molecular Weight (g/mol) | 554.38 |
| Peso formulazione | 554.1016 |