Learn More
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane, 90%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3770940
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
39590-81-3
C5H10O2
102.13
MFCD00464207
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
4101437
[1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
C1CC1(CO)CO
39590-81-3
C5H10O2
102.13
MFCD00464207
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
4101437
[1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
C1CC1(CO)CO
Materiale o nome chimico 1, 1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Densità 1.0650g/mL
Punti di ebollizione 215.0°C to 233.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.065
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 90%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.