Learn More
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10547454 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10547454 1 g Bottiglia in vetro 1g
10031084 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10547454 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426250010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 39590-81-3
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00464207
InChI Key YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
PubChem CID 4101437
IUPAC Name [1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
SMILES C1CC1(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Densità 1.0650g/mL
Punti di ebollizione 215.0°C to 233.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.065
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 90%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.