Learn More
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane, tech. 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15492508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492508 5 g 5g
15482508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15492508 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56083.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39590-81-3
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.133
Numero MDL MFCD00464207
InChI Key YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1-bis hydroxymethyl cyclopropane, 1-hydroxymethyl cyclopropyl methanol, 1-hydroxymethylcyclopropyl methanol, 1,1-cyclopropanedimethanol, cyclopropane-1,1-diyldimethanol, 1,1-dimetholcyclopropane, 1,1-cyclopropyldimethanol, cyclopropanedimethanol, pubchem15258, acmc-209j6f
PubChem CID 4101437
IUPAC Name [1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
SMILES C1CC1(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Densità 1.065
Punti di ebollizione 235°C to 236°C
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.47
Quantità 5 g
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche