Learn More
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane, TRC
Codice prodotto. 30339849
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339849 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB4450505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
CAS 39590-81-3
Formula molecolare C5H10O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1,1-Cyclopropanedimethanol, 1,1-Di(hydroxymethyl)cyclopropane, 2,2-(1,2-Ethylene)-1,3-propanediol, Cyclopropane-1,1-bis(methanol)
InChI Formula InChI=1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
SMILES OCC1(CO)CC1
IUPAC Name [1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Peso formulazione 102.0681