Learn More
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane |
| CAS | 39590-81-3 |
| Formula molecolare | C5H10O2 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | 1,1-Cyclopropanedimethanol, 1,1-Di(hydroxymethyl)cyclopropane, 2,2-(1,2-Ethylene)-1,3-propanediol, Cyclopropane-1,1-bis(methanol) |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2 |
| SMILES | OCC1(CO)CC1 |
| IUPAC Name | [1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 102.13 |
| Peso formulazione | 102.0681 |