Learn More
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene, 99%
Codice prodotto. 11409373
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11409373 5 g 5g
11419373 25 g 25g
11429373 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11409373 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11789.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165.225 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13623-94-4
Formula molecolare C4H7NO2S2
Molecular Weight (g/mol) 165.225
Numero MDL MFCD00010443
InChI Key NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
PubChem CID 83623
IUPAC Name 1,1-bis(methylsulfanyl)-2-nitroethene
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1-Bis (methylthio)-2-nitroethylene
Punto di fusione 124°C to 127°C
Odore Unpleasant
Quantità 5 g
Beilstein 1524538
Peso formulazione 165.23
Percent Purity 99%