Learn More
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene, 99%
Codice prodotto. 10388780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10388780 5 g Bottiglia in vetro 5g
10539833 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10388780 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305690050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13623-94-4 | C4H7NO2S2 | 165.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13623-94-4
Formula molecolare C4H7NO2S2
Molecular Weight (g/mol) 165.24
Numero MDL MFCD00010443
InChI Key NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
PubChem CID 83623
IUPAC Name 1,1-bis(methylsulfanyl)-2-nitroethene
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 124°C to 126°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NCH=C(SCH3)2
Quantità 5 g
Peso formulazione 165.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder