Learn More
1,1-Bis(p-isobutylphenyl)ethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene |
| CAS | 102120-87-6 |
| Formula molecolare | C22 H30 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene, Ibuprofen Imp. R (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H30/c1-16(2)14-19-6-10-21(11-7-19)18(5)22-12-8-20(9-13-22)15-17(3)4/h6-13,16-18H,14-15H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2 |
| IUPAC Name | 1-(2-methylpropyl)-4-[1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethyl]benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 294.47 |
| Peso formulazione | 294.2348 |