Learn More
1,1-Bis(p-isobutylphenyl)ethane, TRC
Codice prodotto. 30347451
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347451 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347451 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB448875100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene
CAS 102120-87-6
Formula molecolare C22 H30
Quantità 100 mg
Sinonimo 1,1'-(Ethane-1,1-diyl)-4,4'-(2-methylpropyl)dibenzene, Ibuprofen Imp. R (EP)
InChI Formula InChI=1S/C22H30/c1-16(2)14-19-6-10-21(11-7-19)18(5)22-12-8-20(9-13-22)15-17(3)4/h6-13,16-18H,14-15H2,1-5H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)c2ccc(CC(C)C)cc2
IUPAC Name 1-(2-methylpropyl)-4-[1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethyl]benzene
Molecular Weight (g/mol) 294.47
Peso formulazione 294.2348