Learn More
1-(1'-BOC-Azetidin-3'-yl)pyrrolidine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10280100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10280100 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10280100 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00094DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1'-BOC-Azetidin-3'-yl)pyrrolidine
CAS 1019008-21-9
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H22N2O2
Quantità 1 g
Sinonimo 1-1-boc-azetidin-3-yl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidine-1-carboxylate, 1-1'-boc-azetidin-3'-yl pyrrolidine, 1-1-boc-3-azetidinyl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidinylazetidinecarboxylate, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidin-1-carboxylate
InChI Key YQSWCTNNHKPDNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N2CCCC2
IUPAC Name tert-butyl 3-pyrrolidin-1-ylazetidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 226.32
PubChem CID 42553000
Peso formulazione 226.32
Percent Purity 95%